Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII
Wandeln Sie Leitungswasser zu hochreinem Wasser um mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII – eine Komplettlösung mit Aufbereitung und Tank.
Marke: Thermo Scientific™ 50132141
Beschreibung
Bereiten Sie Leitungswasser zu hochreinem Wasser auf mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII – einer Komplettlösung mit Aufbereitungssystem und Tank. Das High-Tech-System sorgt für eine kontinuierliche Umwälzung des gereinigten Wassers im Tank und hält so die Wasserqualität auch während Stillstandzeiten aufrecht. Das Standgerät spart Platz auf dem Labortisch und ist mit einem integrierten 100 l-Tank ausgestattet. Müheloser Standortwechsel innerhalb der Laborräume dank Laufrollen.
Gleichbleibend hohe Wasserqualität:
- Das Laborwasser vom Typ 2 entspricht den internationalen Normen ASTM (Typ II), CSLS-CLRW und ISO 3696.
- Der LabTower sorgt für eine kontinuierliche Umwälzung des gereinigten Wassers im Tank und hält so die Wasserqualität auch während Stillstandzeiten aufrecht.
Kompakte, mobile Bauweise:
- Zur Auswahl stehen drei Systemoptionen mit einem Permeatfluss von 20, 40 oder 60 l/h.
- Standgerät mit integriertem 100 l-Tank – spart Platz auf dem Labortisch.
- Einfacher Standortwechsel mittels Laufrollen.
- Das System kann später bei größerem Wasserbedarf problemlos erweitert werden.
Zwei Möglichkeiten zur Wasserentnahme:
- Abgabe direkt aus dem System über das Dispensierventil für Kalibrierungslösungen, Vorbereitung von Reagenzien, Befüllung von Behältern, allgemeine Spülvorgänge usw.
- Abgabe aus dem Tank zur Versorgung von Autoklaven, Spülmaschinen, Reinstwassersystemen usw.
Integrierter 100 l-Tank:
- Bis zu 100 Liter hochreines Wasser, wann immer Sie es brauchen.
- Lichtundurchlässiger Tank aus hochreinem Polypropylen.
- Der konische Boden ermöglicht eine komplette Entleerung und effiziente Reinigung und Desinfektion.
- Die anpassbare Einstellung für das Tankvolumen kann für Zeiten mit geringem Bedarf programmiert werden. Auf diese Weise speichern Sie nur so viel Wasser, wie Sie brauchen.
Klare Informationen auf dem System-Display:
- Das große, vierzeilige Display ist codegeschützt, um ein versehentliches Ändern von Systemeinstellungen zu verhindern.
- Das beleuchtete und leicht ablesbare Display liefert Informationen zum spezifischen Widerstand bzw. zur Leitfähigkeit und zum Betriebsmodus, z. B. “Production” (Produktion) oder “Stand-by” (Bereitschaft), sowie zum Reinigungsstatus und zeigt das Tankvolumen in Prozent an.
GLP-konforme Dokumentation:
- LabTower TII erfüllt bzw. übertrifft die GLP-Anforderungen.
- Über die RS-232-Schnittstelle und den optionalen Drucker können aufgezeichnete und rückführbare Daten ausgedruckt werden.
- Höchst qualifizierte und präzise Messwerte zur Leitfähigkeit dank einer Zellkonstanten von 0,01 cm-1 bei einer Genauigkeit von ±0,1 °C.
Vorbehandlung:
- Ein 5 μm-Vorfilter und Aktivkohle in der Kombifilter-Kartusche schützen die RO-Membran vor freiem Chlor und Partikeln.
- Eine Kartusche zur Wasserhärtestabilisierung schützt die Umkehrosmosemembran vor hartem Wasser.
Umkehrosmose und Tank:
- Das vorbehandelte Wasser passiert unter Druck das durchlässige Umkehrosmose-Modul, wobei 97 bis 99 % aller anorganischen Ionen, 99 % der gelösten organischen Substanzen sowie Mikroorganismen und Partikel entfernt werden.
- Der eingebaute 100 l-Tank hat einen Auslass am konischen Boden, wodurch eine optimale Reinigung und Desinfektion ermöglicht wird.
Ionenaustausch und UV:
- RO-Membran entfernt bis zu 99 % der Verunreinigungen. Alle verbleibenden Ionen werden durch Reinstharze mit niedrigem TOC-Wert in der Ionenaustauschkartusche entfernt.
- Die Bestrahlung mit UV-Licht (nur bei TII-Einheiten mit UV-Option) entfernt vorhandene Bakterien und Keime.
Spezifikation
99% | |
LabTower TII (UV) mit 40 3L/min Pumpe | |
3/4 in. NPT | |
Konus | |
Typ 2 | |
Nein | |
1 bis 6 bar | |
<1 | |
2 °C° bis 35 °C° | |
1500 mm | |
66 kg | |
100/240 V |
0,1 Rate 1.0μS/cm | |
<1 CFU/ml | |
No | |
LabTower TII (UV) 40 mit 3 l/min-Pumpe | |
10 bis 1 Mohm.cm | |
Wasseraufbereitungssystem | |
2 bis 6 bar | |
40 l/h bei 15 °C | |
450 mm | |
580 mm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31