Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ Glasdestillationsgeräte
Gewinnen Sie Reinwasser aus der Destillation mit den Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Glasdestillationsgeräten, die aus nicht auslaugenden Komponenten hergestellt sind.
Marke:  Thermo Scientific™ A440118
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12725048
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Glass Still
42A
50/60Hz
3,4gal./h
4 bis 37°C
MP-11A
14 in.
53 in.
29 in.
3.4 gal . / Std.
240 V 50/60 Hz
240V
20 bis 100 psi
85 bis 96,7°C
No
36.6cm
134.6cm
74.2cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ Glasdestillationsgeräte > MP-11A; 240V, 50/60Hz, 42A
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.