Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ Glasdestillationsgeräte
Gewinnen Sie Reinwasser aus der Destillation mit den Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Glasdestillationsgeräten, die aus nicht auslaugenden Komponenten hergestellt sind.
12672.30 CHF
Spezifikation
Inlet Pressure 20 bis 100 psi
Inlet Water Temperature (Metric) 4 bis 37°C
Vent Temperature 85 bis 96,7°C
Frequenz 50/60Hz
Typ Glass Still
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Ausgangsflussrate Spannung Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausgangsflussrate Spannung Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
12725048
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A440118
3.4 gal . / Std. 240V MP-11A Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Gewinnen Sie Reinwasser aus der Destillation mit den Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Glasdestillationsgeräten, die aus nicht auslaugenden Komponenten hergestellt sind. Diese Glasdestillationsgeräte entfernen auf effiziente Weise anorganische Feststoffe, organische Stoffe mit einem höheren Siedepunkt als Wasser, Bakterien und Pyrogene. Erhältlich in fünf Produktionskapazitäten, die Einheiten können einfach an der Wand oder auf einem Tisch befestigt werden. Die vertikale Kondensatorkonstruktion sorgt für maximale Reinheit. Einfacher Zugriff zur Reinigung dank der Abdeckung mit Schnellverschluss.
Eigenschaften:
  • Kontakt nur mit Bauteilen aus Glas, Quarz und PTFE sorgt für höchste Reinheit und verhindert eine Kreuzkontamination.
  • Die vertikale Kondensatorkonstruktion liefert maximale Reinheit.
  • Der Hochtemperatur-Sensor schaltet das Destillationsgerät aus, falls die Temperatur zu hoch ist. Dadurch wird verhindert, dass die Heizelemente durchbrennen.
  • Die Abdeckung mit Schnellverschluss bietet einen einfachen Zugriff zur Reinigung.
  • Der Anschluss an das optionale, automatische Sammelsystem gewährleistet den automatischen Betrieb rund um die Uhr.
  • Die Destillationsgeräte enthalten ein Speisewasser-Magnetventil für den automatischen Betrieb.
  • Die Destillationsanlagen erzeugen Wasser mit einem spezifischen Widerstand von 1 bis 10 MΩ-cm, je nach Qualität des Speisewassers.
MP-1:
  • Kompaktes, benutzerfreundliches Glasdestillationsgerät mit einer Kapazität von 1 l/h
  • Erhältlich mit oder ohne Vorratsflasche
MP-3A, MP-6A und MP-11A:
  • Vorratstanks und Optionen für Anwendungen mit größerem Volumenbedarf (3,4 bis 13 l/h)
MP-12A:
  • Mit eingebautem Deionisierungsgerät zur Zuführung von vorbehandeltem Wasser für den Boiler.
  • Der Destillatkühler ermöglicht die Verwendung von Produktwasser während der Produktion und kühlt es von 85 °C (185 °F) auf ca. 55 °C (131 °F), um die Handhabung zu vereinfachen
  • Sie müssen nicht darauf warten, bis das Wasser abgekühlt ist
Bestellinformationen:
Optionales Zubehör: Deionisierer mit einer oder zwei Kartuschen (D440046 oder D440066), Adaptersets (440376 oder 440375), Ersatzkartuschen (D400377, D400499 oder D440265). Vorratsoptionen: Flaschen (413964, 410535, 413934, 410164), automatisches Sammelsystem (B440704). Alle separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Dieses Produkt ist nicht in allen Regionen erhältlich.
Im Lieferumfang enthalten:
Speisewasser-Magnetventil für Automatikbetrieb
Erfordert:
Wasserversorgung und Vorratstanks
Bei Verwendung von vorbehandeltem Speisewasser (DI, destilliert, RO) Doppelmagnetventil erforderlich:
  • 440236: Zur Verwendung mit MP-1 (240 V), MP-3A, MP-6A und MP-11A
  • RY798x2A: Zur Verwendung mit MP-1 (120 V)
Für MP-12A erforderliche Deionisierungskartuschen:
  • D440046: Deionisierungsgerät mit einer Kartusche (D1)
  • D440066: Deionisierungsgerät mit zwei Kartuschen (D2)
Alle Zubehörteile separat erhältlich
Empfohlen für:
Puffer-/Reagenzienvorbereitung, Glaswarenreinigung, Wasserzufuhr für Spülmaschinen
Spezifikation
Spezifikation
20 bis 100 psi
85 bis 96,7°C
Glass Still
4 bis 37°C
50/60Hz
No
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.