Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO
Mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO-System mit integriertem 100 l-Speichertank wandeln Sie Leitungswasser in Umkehrosmose (RO)-Wasser um.
10491.35 CHF - 18592.50 CHF
Spezifikation
Bakterieller Gehalt | 99% |
---|---|
Speisewasserüberwachung | Yes |
Speisewasserquelle | Tap |
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | No |
Typ | Umkehrosmose-Reinwassersystem |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Permeatleistung | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Permeatleistung | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11386991
|
Thermo Scientific™
50132390 |
LabTower RO 20L/hr. | 20 L/hr. at 10°C | 100/240 V 50/60 Hz | N/A | ||||||
11396991
|
Thermo Scientific™
50132391 |
LabTower RO 40 l/h | 40 l/h bei 10 °C | 100/240 V 50/60 Hz |
18592.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13204909
|
Thermo Scientific™
50132392 |
LabTower RO 60L/hr. | 60 L/hr. at 10°C | 90/240 V 50/60 Hz | N/A | ||||||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO-System mit integriertem 100 l-Vorratstank, einfach ablesbaren Parametern und hochmoderner Steuerung wandeln Sie Leitungswasser in Umkehrosmose (RO)-Wasser um. Das Kompaktsystem verfügt über Laufrollen und eignet sich hervorragend für die Reinwasserversorgung in jedem Labor. Das System ist ebenso ideal als Speisewasserquelle für Geschirrspüler, Autoklaven und sonstige, allgemeine Laboranwendungen. Zur Auswahl stehen drei Systemoptionen mit einem Permeatfluss von 20, 40 oder 60 l/h. Anzeige des spezifischen Widerstands/der Leitfähigkeit auf einem großen, hintergrundbeleuchteten Bedienfeld, das zur besseren Ablesbarkeit geneigt werden kann.
Modernste Technologie in einem mobilen Gerät:
- Hochmoderne Mikroprozessorsteuerung mit einfach ablesbaren Systemparametern.
- Der vollständig entleerbare, integrierte 100-Liter-Tank für hochreines Wasser ist standardmäßig mit einer extraleisen Druckerhöhungspumpe ausgestattet.
- Das kompakte LabTower RO System ist auf Rollen und eignet sich hervorragend für die Reinwasserversorgung in jedem Labor.
- Das System ist ideal als Speisewasserquelle für Geschirrspüler, Autoklaven und sonstige, allgemeine Laboranwendungen geeignet.
- Eine eingebaute Vorbehandlungsvorrichtung (Wasserhärtestabilisierung zum Schutz des Umkehrosmose-Moduls vor Kalkablagerungen und einer Aktivkohle-/5-μm-Kombikartusche) schützt das System vor freiem Chlor und Partikeln und gewährleistet eine lange Nutzungsdauer nachgelagerter Reinigungskomponenten.
Kompakte , mobiles Bauweise:
- Das System umfasst drei Systemoptionen mit einem Permeatfluss von 20, 40 oder 60 l/h.
- Das Standgerät mit integriertem 100 l-Tank spart Platz auf dem Labortisch und kann dank der Laufrollen mühelos um platziert werden.
- Das System ist später bei größerem Wasserbedarf problemlos erweiterbar.
Integrierter 100 l-Tank:
- Das System speichert 100 Liter RO-Wasser in einem hochreinen, lichtundurchlässigen Polyethylen-Tank.
- Das einstellbare Tankvolumen kann für Zeiten mit geringerem Bedarf entsprechend programmiert werden. Wasserentnahme aus dem Tank, z. B. zur Speisung von Autoklaven, Geschirrspülern, Reinstwassersystemen usw.
Einfach zu bedienendes, klares Display:
- Anzeige des spezifischen Widerstands/der Leitfähigkeit auf einem großen, hintergrundbeleuchteten Bedienfeld, das sich für eine optimale Ablesbarkeit neigen lässt.
- Klare Anzeige des aktuellen Betriebsmodus: “Production” (Produktion), “Stand-by” (Bereitschaft), “Cleaning” (Reinigung) oder “Disinfection” (Desinfektion).
- Tank-Füllstandsanzeige in Prozent.
- Die Systemparameter sind per Code geschützt, um versehentliche Änderungen von Sollwerten zu verhindern.
GLP-konforme Dokumentation:
- LabTower RO erfüllt die GLP-Anforderungen.
- Über die RS-232-Schnittstelle und den optionalen Drucker können aufgezeichnete und rückverfolgbare Daten ausgedruckt werden.
- Die Zellkonstante von 0,16 cm-1 gewährleistet hochgradig zuverlässige und präzise Leitfähigkeitsmessungen.
Spezifikation
99% | |
Tap | |
Umkehrosmose-Reinwassersystem | |
1 bis 6 bar | |
< 1μM/mL | |
98% | |
450 mm | |
580 mm | |
50/60 Hz |
Yes | |
No | |
3/4 in. NPT | |
2 bis 6 bar | |
0.25 kW | |
2°C to 35°C | |
1500 mm | |
50 kg |