Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO
Mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO-System mit integriertem 100 l-Speichertank wandeln Sie Leitungswasser in Umkehrosmose (RO)-Wasser um.
Marke:  Thermo Scientific™ 50132392
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13204909
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO-System mit integriertem 100 l-Vorratstank, einfach ablesbaren Parametern und hochmoderner Steuerung wandeln Sie Leitungswasser in Umkehrosmose (RO)-Wasser um. Das Kompaktsystem verfügt über Laufrollen und eignet sich hervorragend für die Reinwasserversorgung in jedem Labor. Das System ist ebenso ideal als Speisewasserquelle für Geschirrspüler, Autoklaven und sonstige, allgemeine Laboranwendungen. Zur Auswahl stehen drei Systemoptionen mit einem Permeatfluss von 20, 40 oder 60 l/h. Anzeige des spezifischen Widerstands/der Leitfähigkeit auf einem großen, hintergrundbeleuchteten Bedienfeld, das zur besseren Ablesbarkeit geneigt werden kann.
Fortschrittliche Technologie in einer mobilen Konstruktion
  • Eine sehr moderne Mikroprozessorsteuerung biete leicht lesbare Systemparameter Vollständig entleerbarer, integrierter 100 l-Reinstwassertank verfügt standardmäßig über eine geräuscharme Druckerhöhungspumpe Das kompakte LabTower RO-System verfügt über Rollen und bietet eine ideale Reinwasserversorgung für Labors aller Art Ideal als Speisewasserquelle für Spülmaschinen, Autoklaven und allgemeine Laboranwendungen Eine integrierte Vorbehandlungseinheit besteht aus einem Härtestabilisator zum Schutz des Umkehrosmosemoduls vor Härtebildnern und eine Aktivkohle/5μµm-Kombi-Kartusche schützt das System vor freiem Chlor und Partikeln und gewährleistet die Langlebigkeit der nachgelagerten Aufbereitungsstufen
Kompaktes und mobiles Design
  • Zwei Systemoptionen mit Permeatfluss von 20 oder 40 l/h Standalone-System mit integriertem 100 l-Tank nimmt KEINE Arbeitsfläche ein—Rollen ermöglichen einfachen Standortwechsel Systeme können zur Erfüllung von steigenden Wasserkapazitätsanforderungen zu einem späteren Zeitpunkt aufgerüstet werden
Integrierter 100 l-Tank
  • 100 l-RO-Wasserspeicher in einem lichtundurchlässigen Reinstwassertank aus Polyethylen Anpassbares Tankvolumen kann für Zeiten mit geringem Bedarf programmiert werden—Abgabe aus dem Tank zur Versorgung von Autoklaven, Spülmaschinen, Reinstwassersystemen usw.
Einfach zu bedienendes, klares Display
  • Widerstand/Leitfähigkeit wird auf einem großen beleuchteten Bedienfeld klar angezeigt, das für optimale Sicht geneigt werden kann Status des derzeitigen Betriebsmodus zeigt deutlich die Modi “Produktion”, “Standby”, “Reinigung” oder “Desinfektion” die Anzeige des Tankbefüllungspegels in % Systemparameter ist zur Verhinderung versehentlicher Änderungen der Sollwerte codegeschützt
GLP-konforme Dokumentation
  • LabTower RO wurde zur Erfüllung der GLP-Anforderungen entwickelt Erhalt aufgezeichneter und rückverfolgbarer Daten durch Drucken über die RS-232-Schnittstelle und den Drucker Sicherstellung hochqualifizierter und präziser Messungen der Leitfähigkeit durch eine Zellkonstante von 0,16 cm-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
99%
Yes
60 L/hr. at 10°C
Umkehrosmose-Reinwassersystem
1 bis 6 bar
< 1μM/mL
0.25 kW
2°C to 35°C
1500 mm
50 kg
90/240 V
LabTower RO 60L/hr.
Tap
No
3/4 in. NPT
2 bis 6 bar
60 L/hr. at 10°C
98%
450 mm
580 mm
90/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz