Learn More
Thermo Scientific™ ™ GenPure™ xCAD Wasseraufbereitungssystem
Thermo Scientific™ GenPure xCAD, die Einheit mit erweiterten Steuerungs- und Dispensierfunktionen, verfügt über eine extrem kompakte Stellfläche, wodurch mehr Bewegungsfreiheit auf dem Labortisch geschaffen wird.
10931.25 CHF - 13976.10 CHF
Spezifikation
Leitfähigkeit 0,055 S / cm
Bakterieller Gehalt < 1CFU/mL
Feedwater Connector R 3/4 in.
Speisewasserüberwachung ja
Speisewasserquelle Vorbehandelt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13052953
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50131250
Auslauf ; Ersatzprodukt ist 50136150 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13585360
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50131254
Auslauf ; Ersatzprodukt ist 50131254 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13032953
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50131286
Auslauf ; Ersatzprodukt ist 50136149 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13042953
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50131296
Auslauf ; Ersatzprodukt ist 50136153 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13062953
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50131298
Auslauf ; Ersatzprodukt ist 50136146 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13072953
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50131300
Auslauf ; Ersatzprodukt ist 50136165 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13092953
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50131302
Auslauf ; Ersatzprodukt ist 50136167 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13575270
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50131317
Auslauf ; Ersatzprodukt ist 50136170 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13082953
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50131321
Auslauf ; Ersatzprodukt ist 50136171 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13002963
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50131323
Auslauf ; Ersatzprodukt ist 50136172 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0,055 S / cm
R 3/4 in.
Vorbehandelt
Yes
Wasseraufbereitungssystem
2 bis 6 bar
0,1 kW
372mm
330mm
90 bis 240 V
< 1CFU/mL
ja
Bis zu 2 l/min
18,2 Mohm.cm
1 bis 6 bar
< 1μM/mL
2 ° bis 35 ° C
615mm
90/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ™ GenPure™ xCAD Wasseraufbereitungssystem