Learn More
Thermo Scientific™ ™ GenPure™ xCAD Wasseraufbereitungssystem
Thermo Scientific™ GenPure xCAD, die Einheit mit erweiterten Steuerungs- und Dispensierfunktionen, verfügt über eine extrem kompakte Stellfläche, wodurch mehr Bewegungsfreiheit auf dem Labortisch geschaffen wird.
Marke: Thermo Scientific™ 50131300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ GenPure xCAD, die Einheit mit erweiterten Steuerungs- und Dispensierfunktionen, verfügt über eine extrem kompakte Stellfläche, wodurch mehr Bewegungsfreiheit auf dem Labortisch geschaffen wird.
Das GenPure xCAD System liefert 18,2 MOhmΩ.cm Reinstwasser in einer gleich bleibenden Qualität für die anspruchvollsten und empfindlichsten Anwendungen. Der xCAD-Remote-Dispenser bietet Flexibilität und Kontrolle.
Alle GenPure™ Systeme übertreffen den internationalen Standard ASTM Typ I, ISO 3696 Grad 1, ASTM D1193 und CLSI-CLRW.Integrierte Speisewasserüberwachung
- Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers. Wenn die Qualität des Speisewassers unter den festgelegten Wert fällt, wird unverzüglich eine Fehlermeldung angezeigt
- TOC-Überwachung in Echtzeit für eine kontinuierliche Messung der im Wasser vorhandenen organischen Stoffe *Eine kontinuierliche Überwachung der UV-Intensität verringert das Risiko von falschen TOC-Werten aufgrund von nachlassender UV-Intensität *Fehlermeldungen warnen den Benutzer, wenn die Intensität der UV-Lampe für genaue TOC-Messungen nicht mehr ausreicht
- Ein leistungsstarkes UV-Gerät verringert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten
- Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche, steriler Filter, alle Komponenten unter einer Bestellnummer
- Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung mithilfe eines integrierten Referenzwiderstands mit einer Zellkonstanten von 0,01 cm sorgfältig kalibriert-1
- Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chipsensor mit einer Genauigkeit von± 0,1°°C durchgeführt.
- Die Aquastop Schnellwechselfunktion ermöglicht den Austausch von Kartuschen innerhalb von Sekunden sogar während des Betriebs
- Elektronische Dosierung für vollautomatische Volumenkontrolle von 0,01 bis 65 l mit einer Genauigkeit von < 0,5 %.
- Die Echtzeituhr und das codegeschützte Betriebssystem verhindern nicht autorisierte Änderungen der Systemeinstellungen *RS-232-Schnittstelle mit einstellbaren Sendeintervallen für eine sichere Übertragung aller Messdaten, Fehler, Datumsangaben und Uhrzeiten an einen Computer oder Protokolldrucker *Eine digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht und speichert automatisch Fehler der letzten vier Wochen *USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturausgleich kann aktiviert oder deaktiviert werden
Spezifikation
0,055 S / cm | |
< 1CFU/mL | |
ja | |
Bis zu 2 l/min | |
18,2 Mohm.cm | |
5 bis 10 ppb | |
1 bis 6 bar | |
< 1μM/mL | |
2 ° bis 35 ° C | |
615mm | |
22kg | |
90 bis 240 V |
Auslauf ; Ersatzprodukt ist 50136165 | |
R 3/4 in. | |
Vorbehandelt | |
Yes | |
No | |
Wasseraufbereitungssystem | |
2 bis 6 bar | |
0,1 kW | |
372mm | |
330mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |