Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Zubehör und Verbrauchsmaterial
Passen Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Zubehör und Verbrauchsmaterialien individuell an Ihre Anwendungen an.
134.00 CHF - 1060.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Barnstead Easypure RoDi
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10378343
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AY1332X1
Externe Boosterpumpe Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11767288
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CV742X5A
Ventgard Tankverschluss Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10156122
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
D502132
Starter-Kit
933.80 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10698333
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
D502133
Kartuschenkit
511.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10433893
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
D7034
Leere Kartuschen
250.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10235983
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
LMX13
Ersatz-UV-Lampe
310.00 CHF
1 Stück
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Passen Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Zubehör und Verbrauchsmaterialien individuell an Ihre Anwendungen an. Das Kartuschenkit wird mit Vorfilter, Ultrapure Mischbett-Kartusche und Easypure High Purity/Low TOC Kartusche geliefert. Weitere Verbrauchsmaterialien: 0,2 μm-Endfilter, UV-Lampe, Thermo Scientific™ Ventgard™ Tankverschluss, Umkehrosmose-Membran und Set mit drei leeren Kartuschen für die Reinigung.
Passen Sie Ihr System mit Zubehör und Verbrauchsmaterialien an, die am besten für Ihre Applikation und Wasseraufbereitung geeignet sind.
Spezifikation
Spezifikation
Barnstead Easypure RoDi