Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Zubehör und Verbrauchsmaterial
Passen Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Zubehör und Verbrauchsmaterialien individuell an Ihre Anwendungen an.
Marke: Thermo Scientific™ D7034
Beschreibung
Passen Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Zubehör und Verbrauchsmaterialien individuell an Ihre Anwendungen an. Das Kartuschenkit wird mit Vorfilter, Ultrapure Mischbett-Kartusche und Easypure High Purity/Low TOC Kartusche geliefert. Weitere Verbrauchsmaterialien: 0,2 μm-Endfilter, UV-Lampe, Thermo Scientific™ Ventgard™ Tankverschluss, Umkehrosmose-Membran und Set mit drei leeren Kartuschen für die Reinigung.
Passen Sie Ihr System mit Zubehör und Verbrauchsmaterialien an, die am besten für Ihre Applikation und Wasseraufbereitung geeignet sind.Spezifikation
Leere Kartuschen | |
Barnstead Easypure RoDi | |
Leere Kartuschen |