Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Zubehör und Verbrauchsmaterial
Passen Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Zubehör und Verbrauchsmaterialien individuell an Ihre Anwendungen an.
Marke:  Thermo Scientific™ D502132
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10156122
  • 933.80 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Passen Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Zubehör und Verbrauchsmaterialien individuell an Ihre Anwendungen an. Das Kartuschenkit wird mit Vorfilter, Ultrapure Mischbett-Kartusche und Easypure High Purity/Low TOC Kartusche geliefert. Weitere Verbrauchsmaterialien: 0,2 μm-Endfilter, UV-Lampe, Thermo Scientific™ Ventgard™ Tankverschluss, Umkehrosmose-Membran und Set mit drei leeren Kartuschen für die Reinigung.
Passen Sie Ihr System mit Zubehör und Verbrauchsmaterialien an, die am besten für Ihre Applikation und Wasseraufbereitung geeignet sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Starter-Kit
Barnstead Easypure RoDi
Starter-Kit