Learn More
Bariumtitanoxid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
40.59 CHF - 456.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12047-27-7 |
---|---|
Summenformel | BaO3Ti |
Molekulargewicht (g/mol) | 233.19 |
MDL-Nummer | MFCD00003447 |
InChI-Schlüssel | WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Barium titanate |
IUPAC-Name | Barium(2+) Oxotitanbis(olat) |
SMILES | [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11300869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010652.88 |
2.5 g | N/A | |||||||
11320869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010652.06 |
5 g | N/A | |||||||
15405965
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010652.14 |
25 g |
136.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11310869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010652.22 |
100 g |
456.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12047-27-7 | |
233.19 | |
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+) Oxotitanbis(olat) |
BaO3Ti | |
MFCD00003447 | |
Barium titanate | |
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O |
Spezifikation
Barium titanium oxide | |
12047-27-7 | |
Pulver | |
BaO3Ti | |
14,1000 | |
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+) Oxotitanbis(olat) | |
233.19 | |
Puratronic™ | |
5.85g/mL |
1620°C | |
Weiß | |
(Metallbasis) | |
MFCD00003447 | |
Barium titanate | |
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O | |
233.19 | |
99.99% | |
Odorless |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P261-P264-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1437333
missing translation for 'tsca' : TSCA