Learn More
Bariumtitanoxid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15405965
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumtitanoxid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405965
25 g
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15405965
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010652.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12047-27-7
Summenformel BaO3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 233.19
MDL-Nummer MFCD00003447
InChI-Schlüssel WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC-Name Barium(2+) Oxotitanbis(olat)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium titanium oxide
Schmelzpunkt 1620°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1000
Formelmasse 233.19
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.85 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW08J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number010652.22,010652.88,010652.14
ChargennummerS11G003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number010652.06,010668.01,010652.22,010652.14
Chargennummer20992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010652.06,010668.01,010652.22,010652.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bariumtitanoxid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >