Learn More
Bariumsulfat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Europ. Eur., 97,5-100,5 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15621050
Bariumsulfat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Europ. Eur., 97,5-100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15621050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
Artikelnummer. 15621050
Marke: Honeywell-Fluka 114321KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., 97,5-100,5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumsulfat, Barit, Makropaque, Mikropaque, Mikrotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
IUPAC-Name Barium(2+); Sulfat
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumsulfat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Menge 1 kg
Strukturformel BaSO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 233.39 mol
Reinheit (%) 97.5 bis 100.5 %
Güte puriss.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0398555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer11432-1KG,114322500,114320010,114320050,11432-25KG
ChargennummerA0401517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer11432-1KG,114322500,114320010,114320050,11432-25KG
ChargennummerA0401516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer11432-1KG,114322500,114320010,114320050,11432-25KG
ChargennummerA0409455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer11432-1KG,114322500,114320010,114320050,11432-25KG
ChargennummerA0376654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer11432-1KG,114322500,114320010,114320050,11432-25KG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bariumsulfat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Europ. Eur., 97,5-100,5 %, Honeywell Fluka™ >