Learn More
Bariumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11320859
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11320859
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11320859
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010648.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Barium nitrate is used by the oil and gas industries to make drilling muds. It is used to make  paints, bricks, tiles, glass, rubber, and other barium compounds. It also used in is used in signal flares and water softener. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-31-8
Summenformel BaN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 261.34
MDL-Nummer MFCD00003442
InChI-Schlüssel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium nitrate
Schmelzpunkt 592°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Partially soluble in cold water.
IUPAC-Name Barium(2+)-Dinitrat
Formelmasse 261.35
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline
Dichte 3.24 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW23K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number010648.14,010648.36,010648.22,010648.06
ChargennummerW21K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number010648.14,010648.36,010648.22,010648.06
ChargennummerS20K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog Number010648.14,010648.36,010648.22,010648.06
ChargennummerM30G018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2022 Catalog Number010648.14,010648.36,010648.22,010648.06
ChargennummerM09G021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010648.14,010648.36,010648.22,010648.06
Name des Produkts
Bariumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >