Learn More
Bariumnitrat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium nitrate |
Schmelzpunkt | 592°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
Formelmasse | 261.35 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Aussehen | White crystalline |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R06L042 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 030481.14,030481.22 |
W21K006 | Analysenzertifikat | 28/03/2025 | 030481.14,030481.22 |
S20K002 | Analysenzertifikat | 21/08/2024 | 030481.14,030481.22 |
M30G018 | Analysenzertifikat | 14/09/2022 | 030481.14,030481.22 |
M09G021 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 030481.14,030481.22 |