Learn More
Bariumnitrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
58.99 CHF - 184.92 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10022-31-8 |
---|---|
Summenformel | BaN2O6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 261.34 |
MDL-Nummer | MFCD00003442 |
InChI-Schlüssel | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 |
PubChem CID | 24798 |
SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12095340
|
Thermo Scientific Acros
192555000 |
500 g | Kunststoffflasche |
58.99 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12085340
|
Thermo Scientific Acros
192550025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
184.92 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
10022-31-8 | |
261.34 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
24798 |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Specifications
Barium nitrate | |
10022-31-8 | |
Ba(NO3)2 | |
15,979 | |
Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
261.34 | |
261.34 |
592.0°C | |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+)-Dinitrat | |
24798 | |
ACS-Reagenz |
Safety and Handling
GHS-H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-020-5
- Barium nitrate
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Hazard Statement
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.