Learn More
Bariumnitrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium nitrate |
Schmelzpunkt | 592.0°C |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Ba(NO3)2 |
Merck Index | 15,979 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone |
IUPAC-Name | Barium(2+)-Dinitrat |
Formelmasse | 261.34 |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472529 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 192550025,192555000 |
A0463007 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 192550025,192555000 |
A0436010 | Analysenzertifikat | 06/05/2024 | 192550025,192555000 |
A0460956 | Analysenzertifikat | 13/03/2024 | 192550025,192555000 |
A0397241 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 192550025,192555000 |
Sicherheit und Handhabung
- Barium nitrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.