Learn More
Bariumnitrat, ACS, 99+ % Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386588
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumnitrat, ACS, 99+ % Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386588
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11386588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012194.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-31-8
Summenformel BaN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 261.34
MDL-Nummer MFCD00003442
InChI-Schlüssel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium nitrate
Schmelzpunkt 592°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich >99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Barium(2+)-Dinitrat
Formelmasse 261.35
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline
Dichte 3.24
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU11I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog Number012194.18,012194.36,012194.A3
ChargennummerM27I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012194.18,012194.36,012194.A3
ChargennummerY11H015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012194.18,012194.36,012194.A3
ChargennummerI28U027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012194.18,012194.36,012194.A3
ChargennummerM13D017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012194.18,012194.36,012194.A3
Name des Produkts
Bariumnitrat, ACS, 99+ % Thermo Scientific Chemicals >