Learn More
Bariumnitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
33.95 CHF - 119.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10022-31-8 |
---|---|
Summenformel | BaN2O6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 261.34 |
MDL-Nummer | MFCD00003442 |
InChI-Schlüssel | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2Mehr anzeigen |
PubChem CID | 24798 |
IUPAC-Name | Barium(2+);Dinitrat |
SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11433694
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11305.36 |
500 g |
33.95 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11443694
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11305.0E |
2500 g |
119.00 CHF
2500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenBariumnitrat wird in der Herstellung von Spezialgläsern, in der Feuerwerksindustrie und für Grünfeuer in der Pyrotechnik verwendet. Es wird häufig in Verteidigungsanwendungen eingesetzt. Es ist ein Vorstufenmaterial für Bariumoxid.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Metallen, Legierungspulver, brennbaren Materialien, Reduktionsmitteln, Säuren und Säureanhydriden.
Chemische Identifikatoren
10022-31-8 | |
261.34 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
24798 | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2Mehr anzeigen | |
Barium(2+);Dinitrat |
Spezifikation
Barium nitrate | |
10022-31-8 | |
Ba(NO3)2 | |
UN1446 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+);Dinitrat | |
24798 | |
99% | |
3.24 |
592°C (decomposition) | |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
14,983 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
261.34 | |
261.35 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-satz
H272-H302-H332
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H301-H319-H332
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:BARIUMNITRAT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-020-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CQ9625000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Barium nitrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Barium nitrate