Learn More
Bariumnitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433694
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumnitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433694
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11433694
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11305.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bariumnitrat wird in der Herstellung von Spezialgläsern, in der Feuerwerksindustrie und für Grünfeuer in der Pyrotechnik verwendet. Es wird häufig in Verteidigungsanwendungen eingesetzt. Es ist ein Vorstufenmaterial für Bariumoxid.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Metallen, Legierungspulver, brennbaren Materialien, Reduktionsmitteln, Säuren und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-31-8
Summenformel BaN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 261.34
MDL-Nummer MFCD00003442
InChI-Schlüssel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
IUPAC-Name Barium(2+);Dinitrat
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium nitrate
Schmelzpunkt 592°C (decomposition)
Menge 500 g
Strukturformel Ba(NO3)2
UN-Nummer UN1446
Merck Index 14,983
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 261.35
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.24
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10254598 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 ArtikelnummerA11305.0E
ChargennummerU11I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 ArtikelnummerA11305.36
Chargennummer10240850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 ArtikelnummerA11305.0E,A11305.36
ChargennummerI28U027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA11305.0E,A11305.36
Chargennummer10191583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA11305.0E,A11305.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium nitrate
Name des Produkts
Bariumnitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >