Learn More
Bariumnitrat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
52.90 CHF - 158.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10022-31-8 |
---|---|
Summenformel | BaN2O6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 261.34 |
MDL-Nummer | MFCD00003442 |
InChI-Schlüssel | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 |
PubChem CID | 24798 |
IUPAC-Name | Barium(2+)-Dinitrat |
SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11367278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030481.14 |
25 g |
52.90 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11377278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030481.22 |
100 g |
158.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10022-31-8 | |
261.34 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
24798 | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
Barium(2+)-Dinitrat |
Spezifikation
Barium nitrate | |
10022-31-8 | |
Kristallin | |
BaN2O6 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+)-Dinitrat | |
24798 | |
Hygroskopisch | |
3.24 g/cm3 |
592°C (decomposition) | |
Weiß | |
99.95% | |
MFCD00003442 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
261.34 | |
261.35 | |
White crystalline |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H301-H319-H332
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-020-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CQ9625000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen