Learn More
Bariumjodid, weiße Beads, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Lichtempfindlich und hygroskopisch
249.00 CHF - 738.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13718-50-8 |
---|---|
Summenformel | BaI2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 391.14 |
MDL-Nummer | MFCD00003452 |
InChI-Schlüssel | SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | barium(2+) diiodide |
SMILES | [I-].[I-].[Ba++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11333847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035679.06 |
5 g |
249.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11343847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035679.14 |
25 g |
738.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Barium iodide is used to prepare organobarium compounds by reacting with alkyl potassium compounds. It is also involved in the preparation of active barium metal by reducing with lithium biphenyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13718-50-8 | |
391.14 | |
SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L | |
[I-].[I-].[Ba++] |
BaI2 | |
MFCD00003452 | |
barium(2+) diiodide |
Spezifikation
Barium iodide | |
13718-50-8 | |
Perlen | |
BaI2 | |
Soluble in water,ethanol and acetone. | |
[I-].[I-].[Ba++] | |
391.14 | |
Geruchsneutral | |
5.15 |
740°C | |
Weiß | |
99.995% (Metals basis) | |
MFCD00003452 | |
SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+) diiodide | |
391.15 | |
Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-276-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen