Learn More
Bariumjodid, weiße Beads, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333847
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumjodid, weiße Beads, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333847
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11333847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035679.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Lichtempfindlich und hygroskopisch
Barium iodide is used to prepare organobarium compounds by reacting with alkyl potassium compounds. It is also involved in the preparation of active barium metal by reducing with lithium biphenyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13718-50-8
Summenformel BaI2
Molekulargewicht (g/mol) 391.14
MDL-Nummer MFCD00003452
InChI-Schlüssel SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name barium(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium iodide
Schmelzpunkt 740°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and acetone.
Formelmasse 391.15
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 5.15
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN14L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number035679.14,035679.06
ChargennummerY13K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number035679.14,035679.06
ChargennummerW01J043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number035679.14,035679.06
ChargennummerQ30E029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number035679.14,035679.06
ChargennummerL31S009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035679.14,035679.06
Name des Produkts
Bariumjodid, weiße Beads, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >