Learn More
Bariumcarbonat, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Kommt für die Herstellung von Glas, Ziegeln, Tonprodukten, Bariumchemikalien, Bariumferriten und Fotopapieren zum Einsatz
18.15 CHF - 412.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11355797
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043478.22
100 g
18.15 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11365797
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043478.36
500 g
75.30 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11385797
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043478.A3
2 kg
129.00 CHF
2 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11375797
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043478.A9
10 kg
412.00 CHF
10 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Used in the manufacture of glass, brick, clay products, barium chemicals, barium ferrites, and production of photographic papers.Barium carbonate has been used as brine purification chemical in the chloro-alkali industry and as an ingredient in rat poisons and enamels. Barium carbonate is used in photographic paper manufacturing. The chemical is used to produce the barium sulphate which gives the photographic paper its flat white appearance. Practiced in the manufacture of barium ferrites and also in the manufacture of television picture tubes. Barium carbonate is an additive in oil-well drilling muds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bariumcarbonat, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals