Learn More
Bariumcarbonat, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355797
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumcarbonat, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355797
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Artikelnummer. 11355797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043478.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kommt für die Herstellung von Glas, Ziegeln, Tonprodukten, Bariumchemikalien, Bariumferriten und Fotopapieren zum Einsatz
Used in the manufacture of glass, brick, clay products, barium chemicals, barium ferrites, and production of photographic papers.Barium carbonate has been used as brine purification chemical in the chloro-alkali industry and as an ingredient in rat poisons and enamels. Barium carbonate is used in photographic paper manufacturing. The chemical is used to produce the barium sulphate which gives the photographic paper its flat white appearance. Practiced in the manufacture of barium ferrites and also in the manufacture of television picture tubes. Barium carbonate is an additive in oil-well drilling muds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Barium carbonate
Schmelzpunkt 811°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Merck Index 14,969
Löslichkeitsinformationen Almost insoluble in water; Soluble in NH4Cl solution,dilute HCl,HNO3,acetic acid; Insoluble in most alkalies;Soluble in most acids,with the exception of sulfuric acid; It is insoluble in water and ethanol.
IUPAC-Name Barium(2+) Karbonat
Formelmasse 197.35
Güte Technisch
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.43
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number043478.22,043478.A3,043478.36,043478.A9
ChargennummerQ18C024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number043478.22,043478.A3,043478.36,043478.A9
ChargennummerT19J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2023 Catalog Number043478.22,043478.A3,043478.36,043478.A9
ChargennummerT06I063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2022 Catalog Number043478.22,043478.A3,043478.36,043478.A9
ChargennummerS24I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Catalog Number043478.22,043478.A3,043478.36,043478.A9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium carbonate
Name des Produkts
Bariumcarbonat, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals >