Learn More
Bariumcarbonat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
54.80 CHF - 1055.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 513-77-9 |
---|---|
Summenformel | CBaO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 197.34 |
MDL-Nummer | MFCD00003448 |
InChI-Schlüssel | AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-pMehr anzeigen |
PubChem CID | 10563 |
SMILES | [Ba++].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11342408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014452.09 |
10 g |
54.80 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11322408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014452.18 |
50 g |
95.50 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11352408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014452.30 |
250 g |
349.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11332408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014452.A1 |
1 kg |
1055.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Barium carbonate is frequently employed in ceramic industry as a component of glazes. It is added to clay to precipitate some soluble salts while manufacturing bricks, tiles and potteries. Barium carbonate is mainly used as a raw material in the electrical engineering industries for glass production, and as a raw material in the magnet manufacturing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
513-77-9 | |
197.34 | |
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L | |
10563 |
CBaO3 | |
MFCD00003448 | |
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-pMehr anzeigen | |
[Ba++].[O-]C([O-])=O |
Spezifikation
(decomposition) | |
811°C | |
Weiß | |
99.95% | |
MFCD00003448 | |
Insoluble in water. Soluble in most of the acids,with the exception of sulfuric acid. | |
[Ba++].[O-]C([O-])=O | |
197.34 | |
197.35 | |
Off-white lump/powder |
Barium carbonate | |
513-77-9 | |
Klumpen/Pulver | |
CBaO3 | |
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p | |
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L | |
Barium(2+) Karbonat | |
10563 | |
Geruchsneutral | |
4.43 |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
Gehäuse H302
missing translation for 'einecsNumber' : 208-167-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CQ800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen