Learn More
Bariumcarbonat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11342408
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumcarbonat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342408
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11342408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014452.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Barium carbonate is frequently employed in ceramic industry as a component of glazes. It is added to clay to precipitate some soluble salts while manufacturing bricks, tiles and potteries. Barium carbonate is mainly used as a raw material in the electrical engineering industries for glass production, and as a raw material in the magnet manufacturing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-pMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Barium carbonate
Schmelzpunkt 811°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Klumpen/Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.95%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in most of the acids,with the exception of sulfuric acid.
IUPAC-Name Barium(2+) Karbonat
Formelmasse 197.35
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Off-white lump/powder
Dichte 4.43
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM06L042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number014452.A1,014452.18,014452.09,014452.30
ChargennummerT26K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number014452.A1,014452.18,014452.09,014452.30
ChargennummerS12K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number014452.A1,014452.18,014452.09,014452.30
ChargennummerX31I070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog Number014452.A1,014452.18,014452.09,014452.30
ChargennummerN14I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number014452.A1,014452.18,014452.09,014452.30
Name des Produkts
Bariumcarbonat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >