Learn More
Bariumacetat, ACS, 99.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
64.80 CHF - 594.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 543-80-6 |
---|---|
Summenformel | C4H6BaO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 255.42 |
MDL-Nummer | MFCD00012447 |
InChI-Schlüssel | ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetateMehr anzeigen |
PubChem CID | 10980 |
IUPAC-Name | Barium(2+); Diacetat |
SMILES | [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11366598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012198.30 |
250 g |
64.80 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11346598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012198.A1 |
1 kg |
145.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11356598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012198.A7 |
5 kg |
594.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Barium acetate is used as a chemical reagent, textile mordant and lubricant. It is used to prepare other acetates and barium carbonate. It acts as a mordant for printing textile fabrics. It is utilized for drying paints and varnishes. It serves as a catalyst in organic synthesis. It plays an important role in the separation of glycosaminoglycans. Further, it acts as a cationization agent for sensitive multiple reaction monitoring of plasma free fatty acid profiling in a fish oil human intervention. In addition, it is used in the process of titrating sulfates of quinine and quinidine in nonaqueous conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
543-80-6 | |
255.42 | |
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L | |
10980 | |
[Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C4H6BaO4 | |
MFCD00012447 | |
barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetateMehr anzeigen | |
Barium(2+); Diacetat |
Spezifikation
Barium acetate | |
Kristallin | |
MFCD00012447 | |
14,965 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
[Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
255.42 | |
255.43 | |
ACS | |
2.47 g/mL |
543-80-6 | |
C4H6BaO4 | |
UN1564 | |
barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate | |
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L | |
Barium(2+); Diacetat | |
10980 | |
99.0 to 102.0% | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H302-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:BARIUMVERBINDUNGEN, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 208-849-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.