Learn More
Bariumacetat, ACS, 99.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366598
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumacetat, ACS, 99.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366598
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11366598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012198.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Barium acetate is used as a chemical reagent, textile mordant and lubricant. It is used to prepare other acetates and barium carbonate. It acts as a mordant for printing textile fabrics. It is utilized for drying paints and varnishes. It serves as a catalyst in organic synthesis. It plays an important role in the separation of glycosaminoglycans. Further, it acts as a cationization agent for sensitive multiple reaction monitoring of plasma free fatty acid profiling in a fish oil human intervention. In addition, it is used in the process of titrating sulfates of quinine and quinidine in nonaqueous conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-80-6
Summenformel C4H6BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 255.42
MDL-Nummer MFCD00012447
InChI-Schlüssel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC-Name Barium(2+); Diacetat
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium acetate
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,965
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 255.43
Reinheit (%) 99.0 to 102.0%
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.47 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Bariumacetat, ACS, 99.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals >