Learn More
Thermo Scientific™ Klappdeckelgestelle mit Strichcode für Matrix™ Aufbewahrungsröhrchen
GREENER_CHOICE
Die leeren Gestelle im ANSI-Format mit 2D- und linearen Barcodes und visuell lesbarem Text auf drei Seiten sowie einem 2D-Barcode an der Unterseite des Gestells ermöglichen das Erstellen von anwenderspezifischen Assays.
Marke:  Thermo Scientific™ 4902
37.63 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11620833
  • 65.05 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verbessern Sie die Probenlagerung bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Gasphase, mit Thermo Scientific™ Matrix™ barcodierten Klappdeckelgestellen. Die barcodierten Klappdeckelgestelle verfügen über einen linearen Barcode, einen 2D-Barcode und eine vom Menschen lesbare Gestell-Identifikation an drei Seiten des Gestells für die ultimative Probenverfolgung. Verwenden Sie die Röhrchen in Kombination mit Thermo Scientific 2D barcordierten Röhrchen, Barcode-Lesegeräten, Arrayern und Cappern.
Unübertroffenes Design der Lagergestelle
  • Lagerung in roboterkompatiblem Gestell mit Stellfläche nach ANSI
  • Die Gestelle sind mit einem Barcode, einer visuell lesbaren ID und einem 2D-Barcode für eine ultimative Probennachverfolgung versehen, die unabhängig von Ihrem Barcode-System ist
  • Die Barcodes der Gestelle sind kompatibel mit allen unseren VisionMate Lesegeräten
  • Der Klappdeckel ruht während des manuellen Pipettierens in geöffneter Position auf dem Gestell, um Kontaminationen des Deckels durch die Arbeitsfläche zu verhindern
Klappgestelle sparen wertvollen Platz
  • Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
  • Die Deckel der Klappgestelle können in automatisierten Anwendungen mit hohem Durchsatz für den Zugriff auf die Röhrchen automatisch angehoben werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell mit Barcode und Laschen
1,4 ml
10
0,0473 fl oz.
1.4 ml-Klappdeckelgestell
1,4 ml Röhrchen
10 Karton
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Klappdeckelgestelle mit Strichcode für Matrix™ Aufbewahrungsröhrchen >