Learn More
Corning™ Kryofläschchen mit Barcode
Zur Lagerung von biologischen und zusammengesetzten Proben in gekennzeichneten Fläschchen bei kryogenen Temperaturen. Die Corning™ mit Barcode versehenen Kryoröhrchen sind durch einen validierten, einzigartigen Barcode gekennzeichnet, der nicht verblassen oder abfallen kann.
359.82 CHF - 545.67 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 2 ml |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellbiologie, Zellbanking, Kryokonservierung |
Produktcode | Marke | Barcode | Gewindetyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Barcode | Gewindetyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15595719
|
Corning™
8670 |
2D | Intern |
545.67 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15505729
|
Corning™
8671 |
2D | Außengewinde |
545.67 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15515729
|
Corning™
8672 |
1D | Intern |
359.82 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15545729
|
Corning™
8676 |
1D | Außen |
359.82 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Auslaufsichere Versiegelung für Integrität bei der Lagerung
- Autoklavierbare Fläschchen und Kappen, können erneut sterilisiert werden
- Eindeutige 1D, 2D-Barcodes und vom Menschen lesbaren Zeichen
- Mit sternförmigen Hohlraum in Kappe und kompatibel mit Decrimping Tool
- Die verriegelbare Basis stabilisiert Röhrchen für automatisierte Handhabung
- Graduierungen und Beschriftungsfeld für die manuelle Anwendung
- Jedes Röhrchen wird auf Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des 2D-Codes geprüft
Spezifikation
2 ml | |
Zellbiologie, Zellbanking, Kryokonservierung |