Learn More
Corning™ Kryofläschchen mit Barcode
Zur Lagerung von biologischen und zusammengesetzten Proben in gekennzeichneten Fläschchen bei kryogenen Temperaturen. Die Corning™ mit Barcode versehenen Kryoröhrchen sind durch einen validierten, einzigartigen Barcode gekennzeichnet, der nicht verblassen oder abfallen kann.
Marke:  Corning™ 8676
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15545729
  • 359.82 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Auslaufsichere Versiegelung für Integrität bei der Lagerung
  • Autoklavierbare Fläschchen und Kappen, können erneut sterilisiert werden
  • Eindeutige 1D, 2D-Barcodes und vom Menschen lesbaren Zeichen
  • Mit sternförmigen Hohlraum in Kappe und kompatibel mit Decrimping Tool
  • Die verriegelbare Basis stabilisiert Röhrchen für automatisierte Handhabung
  • Graduierungen und Beschriftungsfeld für die manuelle Anwendung
  • Jedes Röhrchen wird auf Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des 2D-Codes geprüft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Steril
Zellbiologie, Zellbanking, Kryokonservierung
50
Rund, selbststehend
Polyethylen
Naturfarben
2 ml
500
Außen
1D