Learn More
Corning™ Kryofläschchen mit Barcode
Zur Lagerung von biologischen und zusammengesetzten Proben in gekennzeichneten Fläschchen bei kryogenen Temperaturen. Die Corning™ mit Barcode versehenen Kryoröhrchen sind durch einen validierten, einzigartigen Barcode gekennzeichnet, der nicht verblassen oder abfallen kann.
Marke: Corning™ 8670
494.64 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Auslaufsichere Versiegelung für Integrität bei der Lagerung
- Autoklavierbare Fläschchen und Kappen, können erneut sterilisiert werden
- Eindeutige 1D, 2D-Barcodes und vom Menschen lesbaren Zeichen
- Mit sternförmigen Hohlraum in Kappe und kompatibel mit Decrimping Tool
- Die verriegelbare Basis stabilisiert Röhrchen für automatisierte Handhabung
- Graduierungen und Beschriftungsfeld für die manuelle Anwendung
- Jedes Röhrchen wird auf Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des 2D-Codes geprüft
Spezifikation
Orange | |
Steril | |
Zellbiologie, Zellbanking, Kryokonservierung | |
50 | |
Rund, selbststehend | |
Polyethylen |
Naturfarben | |
2 ml | |
500 | |
Intern | |
2D |