Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Octadecyl (C18XF) Extraktionskapsel
Maximieren von Kapazität, Adsorption und SPE-Geschwindigkeit. Avantor BACURBOND Speedisk Otadecyl (C18XF) Extraktionskapseln sind weder Kartuschen noch Membranen und ein hervorragendes SPE-Hilfsmittel für Umweltproben. Sie kombinieren ein dünnes Bett aus BACURBOND Sorbens mit einer speziellen laminaren Konfiguration zum Testen von Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Feststoffabfällen oder Prozessphasen.
496.00 CHF - 554.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Erweiterte Extraktionsstation (8095 -06)
Sorbens C18 XF
Typ Octadecyl (C18XF)-Extraktionsscheibe
Menge 20/Pckg.
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10406423
Unterlagen ansehen
Avantor™
8056-06
Verunreinigte Proben: EPA-Verfahren 608,846, und leicht polare bis unpolare Industrieproben Octadecyl (C18XF)-Extraktionsscheibe
554.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15568904
Unterlagen ansehen
Avantor™
8057-06
Diquat, Paraquat, EPA-Verfahren 549.1 Octadecyl (C18XF)-Extraktionsscheibe
496.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vormontiert mit starrem Träger und Leitblech zur Maximierung der laminaren Strömung, zur Filtration, zum Schutz vor Verstopfungen und zur Maximierung von Kapazität, Adsorption und Geschwindigkeit
  • Erfordert nur wenig Laborgeräte, Einrichtungszeit und Montage
  • Minimiert die Auswirkungen extrahierbarer Verbindungen
  • Widersteht Verstopfungen und gewährleistet hohe Durchsatzraten
  • Reduziert SPE-Laufzeiten
Spezifikation
Spezifikation
Erweiterte Extraktionsstation (8095 -06)
Octadecyl (C18XF)-Extraktionsscheibe
50 mm
C18 XF
20/Pckg.