Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Octadecyl (C18XF) Extraktionskapsel
Maximieren von Kapazität, Adsorption und SPE-Geschwindigkeit. Avantor BACURBOND Speedisk Otadecyl (C18XF) Extraktionskapseln sind weder Kartuschen noch Membranen und ein hervorragendes SPE-Hilfsmittel für Umweltproben. Sie kombinieren ein dünnes Bett aus BACURBOND Sorbens mit einer speziellen laminaren Konfiguration zum Testen von Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Feststoffabfällen oder Prozessphasen.
Marke:  Avantor™ 8056-06
513.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10406423
  • 554.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vormontiert mit starrem Träger und Leitblech zur Maximierung der laminaren Strömung, zur Filtration, zum Schutz vor Verstopfungen und zur Maximierung von Kapazität, Adsorption und Geschwindigkeit
  • Erfordert nur wenig Laborgeräte, Einrichtungszeit und Montage
  • Minimiert die Auswirkungen extrahierbarer Verbindungen
  • Widersteht Verstopfungen und gewährleistet hohe Durchsatzraten
  • Reduziert SPE-Laufzeiten
Spezifikation
Spezifikation
Verunreinigte Proben: EPA-Verfahren 608,846, und leicht polare bis unpolare Industrieproben
C18 XF
20/Pckg.
Erweiterte Extraktionsstation (8095 -06)
Octadecyl (C18XF)-Extraktionsscheibe
50 mm