Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Octadecyl (C18XF) Extraktionskapsel
Maximieren von Kapazität, Adsorption und SPE-Geschwindigkeit. Avantor BACURBOND Speedisk Otadecyl (C18XF) Extraktionskapseln sind weder Kartuschen noch Membranen und ein hervorragendes SPE-Hilfsmittel für Umweltproben. Sie kombinieren ein dünnes Bett aus BACURBOND Sorbens mit einer speziellen laminaren Konfiguration zum Testen von Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Feststoffabfällen oder Prozessphasen.
Marke: Avantor™ 8057-06
458.85 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vormontiert mit starrem Träger und Leitblech zur Maximierung der laminaren Strömung, zur Filtration, zum Schutz vor Verstopfungen und zur Maximierung von Kapazität, Adsorption und Geschwindigkeit
- Erfordert nur wenig Laborgeräte, Einrichtungszeit und Montage
- Minimiert die Auswirkungen extrahierbarer Verbindungen
- Widersteht Verstopfungen und gewährleistet hohe Durchsatzraten
- Reduziert SPE-Laufzeiten
Spezifikation
Diquat, Paraquat, EPA-Verfahren 549.1 | |
C18 XF | |
20/Pckg. |
Erweiterte Extraktionsstation (8095 -06) | |
Octadecyl (C18XF)-Extraktionsscheibe | |
50 mm |