Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Octadecyl(C18)-Extraktionskapsel
Maximieren von Kapazität, Adsorption und SPE-Geschwindigkeit. Avantor BAKERRBOND Speedisk Octadecyl(C18)-Extraktionskapseln sind weder Kartuschen noch Membranen und ein hervorragendes SPE-Hilfsmittel für Umweltproben. Sie kombinieren ein dünnes Bett aus BAKERBOND Sorbens mit einer speziellen laminaren Konfiguration zum Testen von Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Feststoffabfällen oder Prozessphasen.
Marke:  Avantor™ 8055-06
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10625021
  • 549.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vormontiert mit starrem Träger und Leitblech zur Maximierung der laminaren Strömung, zur Filtration, zum Schutz vor Verstopfungen und zur Maximierung von Kapazität, Adsorption und Geschwindigkeit
  • Erfordert nur wenig Laborgeräte, Einrichtungszeit und Montage
  • Minimiert die Auswirkungen extrahierbarer Verbindungen
  • Widersteht Verstopfungen und gewährleistet hohe Durchsatzraten
  • Reduziert SPE-Laufzeiten
Spezifikation
Spezifikation
EPA-Verfahren der 500er-Serie, 608 SW 846/3535 und mit leicht polaren bis unpolaren Industrieproben
Gehäuse C18
20/Pckg.
Erweiterte Extraktionsstation (8095 -06)
Extraktionsscheibe
50 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Name des Produkts
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Octadecyl(C18)-Extraktionskapsel > Sorbens: C18