Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Octadecyl(C18)-Extraktionskapsel
Maximieren von Kapazität, Adsorption und SPE-Geschwindigkeit. Avantor BAKERRBOND Speedisk Octadecyl(C18)-Extraktionskapseln sind weder Kartuschen noch Membranen und ein hervorragendes SPE-Hilfsmittel für Umweltproben. Sie kombinieren ein dünnes Bett aus BAKERBOND Sorbens mit einer speziellen laminaren Konfiguration zum Testen von Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Feststoffabfällen oder Prozessphasen.
549.00 CHF - 591.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | EPA-Verfahren der 500er-Serie, 608 SW 846/3535 und mit leicht polaren bis unpolaren Industrieproben |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Erweiterte Extraktionsstation (8095 -06) |
Typ | Extraktionsscheibe |
Menge | 20/Pckg. |
Außendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
Produktcode | Marke | Sorbens | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sorbens | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10625021
|
Avantor™
8055-06 |
Gehäuse C18 |
549.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15568464
|
Avantor™
8055-07 |
C18 (hohe Kapazität) |
591.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Vormontiert mit starrem Träger und Leitblech zur Maximierung der laminaren Strömung, zur Filtration, zum Schutz vor Verstopfungen und zur Maximierung von Kapazität, Adsorption und Geschwindigkeit
- Erfordert nur wenig Laborgeräte, Einrichtungszeit und Montage
- Minimiert die Auswirkungen extrahierbarer Verbindungen
- Widersteht Verstopfungen und gewährleistet hohe Durchsatzraten
- Reduziert SPE-Laufzeiten
Spezifikation
EPA-Verfahren der 500er-Serie, 608 SW 846/3535 und mit leicht polaren bis unpolaren Industrieproben | |
Extraktionsscheibe | |
50 mm |
Erweiterte Extraktionsstation (8095 -06) | |
20/Pckg. |