Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Einweg-Extraktionssäulen für Kieselgel (SiOH), J.T.Baker™
330.00 CHF - 2275.00 CHF
Spezifikation
Säulenphase | Kieselgel |
---|---|
Beschreibung | Einweg-Extraktionssäulen |
Format | Granulate |
Partikelgröße | 40 μm |
Sorbens | Silika |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10381511
|
J.T. Baker
7086-03 |
3 ml | 500 mg | 50er-Packung |
389.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10474911
|
J.T. Baker
7086-06 |
6 ml | 500 mg | 30er-Packung |
330.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10781272
|
J.T. Baker
7086-07 |
6 ml | 1000 mg | 30er-Packung |
419.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15547654
|
J.T. Baker
7086-26 |
6 ml | 500 mg | 250er-Packung |
2275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Spezifikation
Kieselgel | |
Granulate | |
Silika | |
Weiß |
Einweg-Extraktionssäulen | |
40 μm | |
60 Angström |