Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Einweg-Extraktionssäulen für Kieselgel (SiOH), J.T.Baker™
Marke:  J.T. Baker 7086-07
359.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10781272
  • 419.00 CHF / 30 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
6 ml
Einweg-Extraktionssäulen
Granulate
Silika
30er-Packung
Kieselgel
1000 mg
40 μm
60 Angström
Weiß
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Einweg-Extraktionssäulen für Kieselgel (SiOH), J.T.Baker™ > 1000 Mg; 6 ml, Säulen; 30/Box