Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
Enzymatische Verdauung von Schweineproteinen
9510.00 CHF - 46690.00 CHF
Specifications
Zertifizierung/Konformität LUO, MUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Kulturtyp Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Form Pulver
Produktlinie Bacto™
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
16299771
View Documents
Gibco™
212230
10 kg
9510.00 CHF
10 Kilogramm
Lager vorrätig
Add to basket
16239751
View Documents
Gibco™
211692
50 kg
46690.00 CHF
50 Kilogramm
Verfügbar ab: 27-05-2025
Add to basket
Description
Description
  • Bacto Proteose Pepton Nr. 3 ist ein Mitglied der Bacto Proteose Peptone, bei denen es sich um Enzymverdaue von Proteinen handelt.
  • Studien haben gezeigt, dass kein individuelles Pepton die am besten geeignete Stickstoffquelle für alle mikrobiologischen Anwendungen ist.
  • Diese Ergebnisse führten zur Entwicklung von Bacto Proteose Pepton, Bacto Proteose Pepton Nr. 2 und Bacto Proteose Pepton Nr. 3. Bacto Proteose-Pepton Nr. 4 ist eine sprühgetrocknete Version des Bacto Proteose-Peptons.
  • Bacto Proteose Pepton Nr. 3 wird zur Herstellung mikrobiologischer und Säugetierzellkulturmedien verwendet
  • Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern bei 2 °C bis 25 °C lagern.
Specifications
Specifications
LUO, MUO
Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Bacto™
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Pulver
Tierischen Ursprungs
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3