Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
Enzymatische Verdauung von Schweineproteinen
Marke: Gibco™ 212230
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bacto Proteose Pepton Nr. 3 ist ein Mitglied der Bacto Proteose Peptone, bei denen es sich um Enzymverdaue von Proteinen handelt.
- Studien haben gezeigt, dass kein individuelles Pepton die am besten geeignete Stickstoffquelle für alle mikrobiologischen Anwendungen ist.
- Diese Ergebnisse führten zur Entwicklung von Bacto Proteose Pepton, Bacto Proteose Pepton Nr. 2 und Bacto Proteose Pepton Nr. 3. Bacto Proteose-Pepton Nr. 4 ist eine sprühgetrocknete Version des Bacto Proteose-Peptons.
- Bacto Proteose Pepton Nr. 3 wird zur Herstellung mikrobiologischer und Säugetierzellkulturmedien verwendet
- Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern bei 2 °C bis 25 °C lagern.
Spezifikation
LUO, MUO | |
Säugetiere, Insekten, mikrobiell | |
Bakterienmedien | |
Enzymatische Verdauung von Proteinen | |
10 kg |
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Pulver | |
Eimer | |
Bacto™ | |
Tierischen Ursprungs |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3 > Proteose Pepton Nr. 3; Gibco™ Bacto; 10kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur