Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Kit zur Extraktion bakterieller Proteine mit Enzymen
Mit diesen nichtionischen Detergenzlösungen können Sie E. coli und andere Bakterienzellen effizient lysieren und native Proteine schonend extrahieren.
658.00 CHF - 1124.00 CHF
Spezifikation
Format | Flüssig |
---|---|
Produkttyp | Bakterien Protein Extraktionskit |
Produktlinie | B-PER™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10405105
|
Thermo Scientific™
90078 |
250 ml |
658.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11746456
|
Thermo Scientific™
90079 |
500 ml |
1124.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ B-PER Bacterial Protein Extraction Reagenzien eine effiziente, schonende Lyse und Extraktion von E. coli und anderen Bakterienzellen durch.
Diese einfach anzuwendende Zelllyse-Reagenzien sind nicht-ionische Detergenzien, die native oder rekombinante Proteine ohne Denaturierung aufbrechen und solubilisieren. Bestimmte Formulierungen schließen DNase I und Lysozyme-Enzym Supplemente ein, um die Ausbeute von Proteinen zu verbessern, die aufgrund höherer Molekülmasse schwer zu reinigen sind. B-PER Reagenzien sind mit dem Zusatz von gängigen Protease-Inhibitoren und nachfolgenden Proteinreinigungsverfahren wie GST-Reinigung und His-tagged Metallchelatchromatographie (IMAC) kompatibel.Besondere Merkmale:
Gebrauchsfertig – B-PER Reagenzien ermöglichen eine einstufige E. coli-Zelllyse mit einem milden, nichtionischen Detergenz (herstellereigen) in Ihrer Auswahl von Tris- oder Phosphatpuffer-Formulierungen
Schnell und einfach – Fügen Sie einfach B-PER Reagenz zu einem Bakterien-Pellet hinzu, schütteln Sie 10 Minuten lang, um nach dem Abzentrifugieren der Zellreste die löslichen Proteine zu erhalten.
Hervorragende Ausbeute – sowohl lösliche als auch unlösliche rekombinante Proteine aus Bakterien-Lysaten können wiedergewonnen werden, wobei die Reinigung von Inclusion Bodies ein nahezu homogenes Niveau erreicht
Flexibel – B-PER Reagenzien eignen sich für Proteinextraktionen jeder Größenordnung und sind in Formulierungen mit Phosphatpuffer oder in ein- oder zweifachen TRIS-Formulierungen mit oder ohne Enzyme erhältlich
Kompatibel – Vollständig kompatibel mit zugegebenen Protease-Inhibitorcocktails; der resultierende Proteinextrakt kann in Proteinassays, typischen Affinitätsaufreinigungsverfahren (z. B. GST, 6xHis) und anderen Anwendungen eingesetzt werden
Praktische, gebrauchsfertige Formate:
- B-PER und B-PER II (2X)Reagenzien enthalten keine enzymatischen Komponenten
- B-PER-Reagenz (in Phosphatpuffer) ist eine aminfreie Formulierung für die direkte Kompatibilität mit Markierung und Crosslinking
- B-PER und B-PER Direct mit Enzymen enthalten Lysozyme- und DNase I zur Verbesserung der Lyse und Wiedergewinnung
Enthält:
Es stehen Reagenzien-Pakete mit Tris- oder Phosphatpuffer zur Verfügung. Kits enthalten Tris-basiertes B-PER Reagenz plus Lysozym- und DNase I-Enzyme.
Spezifikation
Flüssig | |
Bakterien Protein Extraktionskit | |
B-PER™ |