Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Kit zur Extraktion bakterieller Proteine mit Enzymen
Mit diesen nichtionischen Detergenzlösungen können Sie E. coli und andere Bakterienzellen effizient lysieren und native Proteine schonend extrahieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 90078
438.68 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10405105
  • 658.00 CHF / 1 Set
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Bakterien Protein Extraktionskit
Ausreichend für: 60 g Zellpaste
• B-PER Reagenz, 250 ml
• Lysozym, 50 mg/ml, 0,5 ml
• DNase I, 2.500 U/ml, 0,5 ml
B-PER Reagenz bei Umgebungstemperatur lagern. Lysozym und DNase I bei -20 °C lagern.
Flüssig
250 ml
B-PER™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ B-PER™ Kit zur Extraktion bakterieller Proteine mit Enzymen > Reagenz mit Enzymen; 250 ml-Kit