Learn More
Tocris Bioscience™ B I09
IRE1 endonuclease inhibitor; cell permeable
330.00 CHF - 1330.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Beige |
---|---|
Produkttyp | Hemmstoff |
CAS | 1607803-67-7 |
Summenformel | C16H17NO5 |
Formelmasse | 303.31g/mol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18705909
|
Tocris Bioscience™
6009/10 |
10 mg |
330.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18780498
|
Tocris Bioscience™
6009/50 |
50 mg |
1330.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
IRE-1 RNase inhibitor (IC50 = 1.23 μM). Inhibits IRE-1/XBP1 pathway. Cell permeable. Inhibits growth of human chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells in vitro and promotes CLL regression in a mouse model.Spezifikation
Beige | |
1607803-67-7 | |
303.31g/mol | |
Store at -20°C |
Hemmstoff | |
C16H17NO5 | |
Soluble to 50mM in DMSO | |
Inhibits Rnase |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ B I09