Learn More
Tocris Bioscience™ B I09
IRE1 endonuclease inhibitor; cell permeable
Marke:  Tocris Bioscience™ 6009/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18705909
  • 330.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
B I09 is an IRE-1 RNase inhibitor (IC50 = 1.23 μM). Inhibits IRE-1/XBP1 pathway. Cell permeable. Inhibits growth of human chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells in vitro and promotes CLL regression in a mouse model.
Spezifikation
Spezifikation
Beige
1607803-67-7
303.31g/mol
Store at -20°C
10 mg
Hemmstoff
C16H17NO5
Soluble to 50mM in DMSO
Inhibits Rnase
Nur für Forschungszwecke