Learn More
Melford B-Gentiobiose
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford G36200-1.0
Artikelnummer. 30018293
  • 465.00 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Substance Name: Amygdalose
Molecular Formula: C12H22O1
Molecular Weight: 342.3
CAS Number: 554-91-6
Spezifikation
Spezifikation
554-91-6
C12H22O11
1 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford B-Gentiobiose > 1 g