Learn More
Brady™ B-489A Polyester Labels for BBP33 and i3300 Printers
Polyester labels with permanent, rubber-based adhesive for use with B33 Series.
127.00 CHF - 404.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Farbe Weiß
Print Technology Thermotransfer
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Dicke (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Dicke (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15529294
Unterlagen ansehen
Brady™
142969
25,4 mm 0,13 mm 28,6 mm 50,8 mm
207.00 CHF
1500 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15934550
Unterlagen ansehen
Brady™
142956
50,8 mm 0,1 mm 54 mm 76,2 mm
127.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16278811
Unterlagen ansehen
Brady™
142958
50,8 mm 0,13 mm 54 mm 76,2 mm
404.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Permanent rubber adhesive
  • Abrasion resistant
  • For smooth, rough, or highly textured surfaces
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Weiß
Unsteril
BBP™33, BradyPrinter i3300 und i5300 industrielle Etikettendrucker
Rechteck
Dauerhafte Gummierung
Thermotransfer
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
1
-40 bis +120 °C