Learn More
Brady™ B-489A Polyester Labels for BBP33 and i3300 Printers
Polyester labels with permanent, rubber-based adhesive for use with B33 Series.
Marke: Brady™ 142958
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dauerhafter Gummiklebstoff
- Abriebfest
- Für glatte, raue oder stark texturierte Oberflächen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Polyester (B-489A) | |
Unsteril | |
BBP™33, BradyPrinter i3300 und i5300 industrielle Etikettendrucker | |
500 Etiketten | |
-40 bis +120 °C | |
54 mm | |
50,8 mm |
Dauerhafte Gummierung | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0,13 mm | |
76,2 mm |