Learn More
Brady™ B-489A Polyester Labels for BBP33 and i3300 Printers
Polyester labels with permanent, rubber-based adhesive for use with B33 Series.
Marke:  Brady™ 142956
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15934550
  • 127.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dauerhafter Gummiklebstoff
  • Abriebfest
  • Für glatte, raue oder stark texturierte Oberflächen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Weiß
Polyester (B-483A)
Unsteril
BBP™33, BradyPrinter i3300 und i5300 industrielle Etikettendrucker
500 Etiketten
-40 bis +120 °C
54 mm
50,8 mm
Dauerhafte Gummierung
Glanz
Thermotransfer
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
1
Rechteck
0,1 mm
76,2 mm